Pièce de distillation pour distillation directe
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05058001
LENZ05058001EA 126 EUR InStock
LENZ05058001
Pièce de distillation pour distillation directe
Composants de distillation Ponts
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Short condensate path due to compact design of condenser and vacuum connection, with two cones NS 14/23, one socket NS 14/23 and three DIN threads GL 14.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité