Colonnes Hempel avec double enveloppe isolante
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05119504 05119201 05119304 05119804
LENZ05119504EA 253 EUR InStock
LENZ05119504 LENZ05119201 LENZ05119304 LENZ05119804
Colonnes Hempel avec double enveloppe isolante
Composants de distillation Colonnes de distillation
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For packings like Raschig rings or glass beads, with NS socket and NS cone, with fixed vacuum jacket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité