Dimroth condensers for Soxleth extractors
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05246017 05246016 05246015 05246014 05246018
LENZ05246017EA 248 EUR InStock
LENZ05246017 LENZ05246016 LENZ05246015 LENZ05246014 LENZ05246018
Dimroth condensers for Soxleth extractors
Condenseurs
DURAN® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Dimroth condensers for extractors, for condensing vapours. Water connection with two GL 14 threaded plastic olives.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité