L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adaptateurs, connecteurs pour joints coniques rodés standard et robinet
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05310011 05310044
LENZ05310011EA 84.9 EUR InStock
LENZ05310011 LENZ05310044
Adaptateurs, connecteurs pour joints coniques rodés standard et robinet
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN® Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Connectors with NS stopcock, with solid glass plug, with NS socket and NS cone.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité