Adaptateurs, courbes
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05313044
LENZ05313044EA 74.6 EUR InStock
LENZ05313044
Adaptateurs, courbes
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN® Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Connector, bent, with cone and lateral socket NS 29/32, with socket NS 14/23 (for thermometer or air leak tube).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité