L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Réacteurs gradués, cylindriques avec manteau thermostatique
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06010137 06010149 06010258 06010270 06010273 06010473 06010479 06010485 06010482 06010158 06010249 06010276 06010279 06010476 06011494 06011588
LENZ06010137EA 488 EUR InStock
LENZ06010137 LENZ06010149 LENZ06010258 201-1157 201-1158 LENZ06010473 LENZ06010479 LENZ06010485 LENZ06010482 LENZ06010158 LENZ06010249 LENZ06010276 LENZ06010279 211-2050 LENZ06011494 LENZ06011588
Réacteurs gradués, cylindriques avec manteau thermostatique
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two connectors with GL 18 thread.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité