Flange clamps
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06248515 06248525 06248550
201-0120EA 83.7 EUR InStock
201-0120 LENZ06248525 LENZ06248550
Flange clamps
Pinces Pinces à usage général
Plastic, black.
  • Easy to assemble and disassemble
  • Tough construction, good temperature resistance
  • Matching gaskets are available as an option
For fast, secure connection of ball or flat flanges. No gasket.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité