Flexible couplings for stirrers
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06400000
LENZ06400000EA 217 EUR InStock
LENZ06400000
Flexible couplings for stirrers
Agitateurs Outils d'agitation
Flexible coupling made of stainless steel.
  • Compensates for axial and height differences
  • No adjustments necessary for motor and stirring rod
  • Stainless steel clamping chuck with clamping range 8 to 10 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité