Tubes de distribution de gaz à anneau latéral
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07211225 07211025 07211125
LENZ07211225EA 48 EUR InStock
LENZ07211225 LENZ07211025 LENZ07211125
Tubes de distribution de gaz à anneau latéral
Tubes de détection de gaz
Gas distribution tubes with lateral ring made of borosilicate glass 3,3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Expansion thermique minimale
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité