FCsg 5501 Perfection Freestanding Freezer, with SmartFrost
Fournisseur: Liebherr
FFFCSG5501
LIEBFFFCSG5501EA 0 EUR InStock
LIEBFFFCSG5501
FCsg 5501 Perfection Freestanding Freezer, with SmartFrost
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Freestanding freezer with SmartFrost greatly reduces frost build-up in the interior and on stored products.
  • SmartFrost
  • Replaceable door seal
  • Light alarm
  • Suitable for euronorm boxes (only gastronomy freezer)
  • Self-closing door <90°/automatic door-closing at less than 90°
  • Retrofittable WiFi/LAN interface
Energy consumption in 24h: 3,380 kWh/24h
Measurement methodology for energy consumption: EN 16825
Colour, side wall material, door colour: stainless steel
Door/cover material: full-panel door
Handle: aluminium slimline door handle
Material of interior containers: plastic, silver
Shelf material: plastic-coated grids
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité