Congélateurs universels de type armoire, modèles GP
Fournisseur: Liebherr
GP1366 GP1376 GP1476
471-0414EA 0 EUR InStock
471-0414 471-1021 LIEBGP1476
Congélateurs universels de type armoire, modèles GP
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs à usage général avec refroidissement statique sont destinés au stockage de produits non critiques. Ces congélateurs armoires sont très économiques grâce à leurs systèmes de refroidissement à faible consommation d'énergie et à leurs compresseurs optimisés. Tous ces modèles sont équipés d'un système de récupération de l'eau de dégivrage. Tous les modèles bénéficient de la technologie SuperFrost facilitant la congélation et permettant d'économiser de l'énergie en abaissant rapidement la température à −32 °C.
  • Contrôle électronique de la température
  • Tous les tiroirs peuvent être retirés afin d'agrandir l'espace de stockage
Plage de température: −18 à −25 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité