Zoology: prepared slides with protozoa
Fournisseur: LIEDER, JOHANNES
74700
LIED74700EA 0 EUR InStock
LIED74700
Zoology: prepared slides with protozoa
Lames Lames préparées
These prepared slides with protozoa include:
- Rhizopoda (Amoeba proteus) w.m.
- Radiolaria, mixed species, fossil
- Foraminifera from Mediterranean sea, mixed species, recent
- Euglena viridis, Flagellata, w.m.
- Ceratium hirundinella, fresh-water Dinoflagellate
- Trypanosoma gambiense, blood smear, causing African sleeping sickness
- Plasmodium, causes human malaria, blood smear
- Eimeria stiedae, infected liver, different phases of developing, sec.
- Paramecium, micro- and macronuclei stained, a common ciliate
- Vorticella, a coloniate ciliate
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité