Orange Serum Agar
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
452690
LIOF452690EA 0 EUR InStock
LIOF452690
Orange Serum Agar
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Orange Serum Agar is a medium used for the isolation, cultivation and enumeration of microorganisms associated with spoilage of citrus fruits and derivates, such as lactic acid and acetic acid bacteria, yeasts and moulds.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité