Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sucrose for Bacteriological Use

Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.

611801
LIOF611801EA 0 EUR InStock
LIOF611801
Sucrose for Bacteriological Use
Tests microbiologiques Tests sur les micro-organismes
Sucrose is used as a source of energy readily available for bacteria in fermentation tests (i.e. Klebsiella pneumoniae ferments sucrose whilst Salmonella typhimurium gives a negative reaction). It free from other sugars and from starch, proteins and metals. Sucrose can be used as an ingredient of dehydrated culture media and need dissolution in distilled or deionised water and sterilisation by autoclaving.

  • Dehydrated powder
  • Appearance: free-flowing, homogeneous
  • Colour: white
  • Solubility in water >50 ppm
  • Loss on drying 160 ppm
  • Acidity <0.0008 μg/g

Disposal of waste must be carried out according to national and local regulations in force.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité