Sodium Desoxycholate
Fournisseur: LIOFILCHEM
612401
LIOF612401EA 941 EUR InStock
LIOF612401
Sodium Desoxycholate
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Sodium Desoxycholate is the sodium salt of desoxycholic acid, a highly purified bile acid, and inhibits Gram-positive cocci and spore forming organisms. Culture media containing sodium desoxycholate are used for the enumeration of coliforms from milk, water, sewage, etc.., and for the isolation of enteric pathogens.
  • Dehydrated powder
  • Water soluble
  • Appearance: free-flowing, homogeneous
  • Color: white
  • pH at 5% concentration: 8,5
  • Loss on drying: 2,3%
Sodium Desoxycholate can be used as an ingredient of dehydrated culture media and need dissolution in distilled or deionized water and sterilization by autoclaving.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité