Albert color kit colorant pour bactériologie
Fournisseur: LIOFILCHEM
80294
LIOF80294EA 51 EUR InStock
LIOF80294
Albert color kit colorant pour bactériologie
Albert color kit
Complete kit for Corynebacterium diphteriae staining according to Albert.
ALBERT COLOR KIT is a kit for staining diphtheria corynebacteria present in clinical samples or culture media. The stain reveals the granules of volutin present in Corynebacterium diphtheriae and other species of the genus Corynebacterium.
The reagents are containing in plastic bottles, sealed by thermo-induction and provided with a dropper top.
Each kit contains:
• 1 bottle containing 250 ml of toluidine blue – malachite green solution
• 1 bottle containing 250 ml of Lugol’s solution
• 1 Instruction sheet
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité