Legionella AB Supplement
Fournisseur: LIOFILCHEM
81099
LIOF81099EA 0 EUR InStock
LIOF81099
Legionella AB Supplement
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Legionella AB supplement is a lyophilised selective supplement used in combination with legionella growth supplement for the preparation of legionella BCYE agar base. The complete medium is used for detection and enumeration of legionella spp from clinical specimens and environmental sources including all kinds of water samples.
Certifications: ISO 11731.
Information de livraison: Each kit contains ten vials of freeze-dried legionella AB supplement, one instruction sheet.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité