Antibiotic assay discs, multodisc
Fournisseur: LIOFILCHEM
95240 95250 95260 95290 95230
LIOF95240EA 190 EUR InStock
LIOF95240 LIOF95250 LIOF95260 LIOF95290 LIOF95230
Antibiotic assay discs, multodisc
Tests microbiologiques Tests sur les antibiotiques
Multodisc with eight antimicrobial agents on a ring.
  • Each specially for a microorganism
Amikacin (AK), Ampicillin (AMP), Ampicillin-Sulbactam (AMS), Carbenicillin (CAR), Cefoxitin (FOX), Ceftazidime (CAZ), Cefuroxime (CXM), Chloramphenicol (C), Clindamycin (CD), Erythromycin (E), Gentamicin (CN), Levofloxacin (LEV), Linezolid (LNZ), Metronidazole (MTZ), Netilmicin (NET), Nitrofurantoin (F), Norfloxacin (NOR), Penicillin G (P), Piperacillin-Tazobactam (TZP), Rifampicin (RD), Streptomycin (S), Teicoplanin (TEC), Tetracycline (TE), Ticarcillin (TC), Tobramycin (TOB), Trimethoprim-Sulfamethoxazole (SXT), Vancomycin (VA). The numbers shows the concentration in μg.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité