Latex tests
Fournisseur: LIOFILCHEM S.R.L.
96147
LIOF96147EA 199 EUR InStock
LIOF96147
Latex tests
Tests microbiologiques Tests sur les anticorps Ag-AK, Latex
Identification of the main pathogenic microorganisms directly from clinical specimens.
  • Save time and labor with direct testing
  • Results in 18 to 24 hours
  • Confirmation with latex agglutination tests
  • Clear and well defined colour changes
  • Easy interpretation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité