Membrane Disc Filter
Fournisseur: LIOFILCHEM
97000
LIOF97000EA 0 EUR InStock
LIOF97000
Membrane Disc Filter
Filtres Filtres à membrane
Mixed cellulose ester membrane for the isolation and enumeration of bacteria by membrane filter technique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité