Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium acétate

Fournisseur: LOHMANN

105183.9050
LOHM105183.9050EA 0 EUR InStock
LOHM105183.9050
Sodium acétate
Sodium acétate


Formule: H₃CCOONa
Point d'ébullition: 881.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 324 °C
Densité: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ATTEINDRE: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité