Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium acétate

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Acetic acid potassium salt

107204.9025
LOHM107204.9025EA 0 EUR InStock
LOHM107204.9025
Potassium acétate
Potassium acétate


Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité