Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium carbonate décahydraté

Fournisseur: LOHMANN
Attention

154102.9050
LOHM154102.9050EA 0 EUR InStock
LOHM154102.9050
Sodium carbonate décahydraté
Sodium carbonate décahydraté


Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité