Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Citric acid disodium salt sesquihydrate, Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, Disodium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate

162063.9050
LOHM162063.9050EA 0 EUR InStock
LOHM162063.9050
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté
di-Sodium hydrogénocitrate 1,5-hydraté


Formule: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
MW: 263,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150445
Numéro CAS: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité