Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tri-Calcium dicitrate tétrahydraté

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: tri-Calcium dicitrate tetrahydrate, Calcium citrate tribasic tetrahydrate

162417.9025
LOHM162417.9025EA 0 EUR InStock
LOHM162417.9025
tri-Calcium dicitrate tétrahydraté
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté


Formule: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
MW: 570,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150786
Numéro CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité