Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tri-Ammonium citrate

Fournisseur: LOHMANN
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium citrate tribasic, Citric acid triammonium salt, Triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

162653.9050
LOHM162653.9050EA 0 EUR InStock
LOHM162653.9050
tri-Ammonium citrate
tri-Ammonium citrate


Formule: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036406
Numéro CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité