Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Ammonium-fer (III) citrate, rouge brun

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate

163076.9050
LOHM163076.9050EA 0 EUR InStock
LOHM163076.9050
di-Ammonium-fer (III) citrate, rouge brun
di-Ammonium-fer (III) citrate


Formule: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013099
Numéro CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité