Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

di-Sodium oxalate

Fournisseur: LOHMANN
Attention
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances

267633.9050
LOHM267633.9050EA 0 EUR InStock
LOHM267633.9050
di-Sodium oxalate
di-Sodium oxalate


Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité