Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Peroxyde de zinc

Fournisseur: LOHMANN

287743.9050
LOHM287743.9050EA 0 EUR InStock
LOHM287743.9050
Peroxyde de zinc
Peroxyde de zinc


Formule: O₂Zn
Point de fusion: 212 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00137469
Numéro CAS: 1314-22-3
EINECS: 215-226-7
ONU: 1516
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10282
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité