Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (II) sulfate

Fournisseur: LOHMANN
Attention
Synonyms: Ferrous sulphate

359055.9050
LOHM359055.9050EA 0 EUR InStock
LOHM359055.9050
Fer (II) sulfate
Fer (II) sulfate


Formule: FeO₄S
MW: 151,91 g/mol
Densité: 2.841 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011014
Numéro CAS: 7720-78-7
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 12,04105
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité