Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sulfate décahydraté

Fournisseur: LOHMANN

359193.9050
LOHM359193.9050EA 0 EUR InStock
LOHM359193.9050
Sodium sulfate décahydraté
Sodium sulfate décahydraté


Formule: Na₂SO₄·10H₂O
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.4 °C
Densité: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité