Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté

Fournisseur: LOHMANN
Attention

35927.9050
LOHM35927.9050EA 0 EUR InStock
LOHM35927.9050
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté


Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité