Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté

Fournisseur: LOHMANN

492613.9025
LOHM492613.9025EA 0 EUR InStock
LOHM492613.9025
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté


Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: ∼1.767 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité