Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogénocarbonate

Fournisseur: LOHMANN

493231.9025
LOHM493231.9025EA 0 EUR InStock
LOHM493231.9025
Potassium hydrogénocarbonate
Potassium hydrogénocarbonate


Formule: KHCO₃
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité