Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium nitrate

Fournisseur: LOHMANN
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash

495583.9050
LOHM495583.9050EA 0 EUR InStock
LOHM495583.9050
Potassium nitrate
Potassium nitrate


Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité