Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium sulfate hémihydraté DAB 10

Fournisseur: LOHMANN

498304.9050
LOHM498304.9050EA 0 EUR InStock
LOHM498304.9050
Calcium sulfate hémihydraté DAB 10
Calcium sulfate hémihydraté


Formule: CaSO₄·0.5H₂O
Point de fusion: > 1400 °C
Densité: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité