Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium sulfate dihydraté FCC

Fournisseur: LOHMANN
Synonyms: Plaster of Paris

498310.9050
LOHM498310.9050EA 0 EUR InStock
LOHM498310.9050
Calcium sulfate dihydraté FCC
Calcium sulfate dihydraté


Formule: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité