Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (III) nitrate nonahydraté

Fournisseur: LOHMANN
Attention

7543600.9025
LOHM7543600.9025EA 0 EUR InStock
LOHM7543600.9025
Fer (III) nitrate nonahydraté
Fer (III) nitrate nonahydraté


Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
ONU: 1466
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04057
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité