Agarose, I.D.NA™
Fournisseur: LONZA
50170
LONZ50170EA 655 EUR InStock
LONZ50170
Agarose, I.D.NA™
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
I.D.NA™ Agarose is a high gel strength, low electroendosmosis agarose developed for consistent resolution of DNA in DNA identity testing.
  • Free from DNase and RNase
  • Easy to handle gels that withstand the rigours of DNA identity tests
I.D.NA™ Agarose is certified under DNA identity testing conditions to exhibit clear DNA banding patterns necessary to discern VNTRs, HVRs, RFLPs, and DNA size standards. This high performance agarose displays high DNA transfer efficiency upon blotting and the lot to lot consistency required for DNA profiling tests.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité