DNA QuantLadders
Fournisseur: LONZA
50334
LONZ50334EA 212 EUR InStock
LONZ50334
DNA QuantLadders
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
QuantLadders are prepared from five highly purified DNA fragments that provide visual quantitation of DNA within ±1% accuracy. The DNA QuantLadder provides each DNA fragment in perfect relative mass equivalence at 100 ng, 70 ng, 50 ng, 20 ng and 10 ng. The reverse QuantLadder simply reverses the mass equivalence order of the QuantLadder.
  • Storage temperature: 2 to 8 °C
  • Also available in SimplyLoad® format
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité