SYPRO® Ruby protein blot stain
Fournisseur: LONZA
50565
LONZ50565EA 311 EUR InStock
LONZ50565
SYPRO® Ruby protein blot stain
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
SYPRO™ Ruby is 60-times more sensitive than reversible protein blot stains like Ponceau S, and 30-times more sensitive than Amido Black or Coomassie® brilliant blue stains.
  • Visualize proteins prior to transfer - does not interfere with protein activity
  • Versatile - Excellent for staining native proteins
  • Safe - No acids or organic solvents necessary
  • Sensitive - Detects as little as 4-8 ng protein per band
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
SYPRO® Ruby Protein Blot Stain 200 mL LONZ50565
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité