DNA gel loading buffer 6X
Fournisseur: LONZA
50655
LONZ50655EA 73 EUR InStock
LONZ50655
DNA gel loading buffer 6X
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
This buffer is a Ficoll based loading buffer containing Ficoll®, EDTA, xylene cyanol, and bromophenol blue. Ideal for separation of DNA fragments with improved resolution.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité