Turbidity meters, TurbiDirect
Fournisseur: Lovibond
194000
LOVI194000EA 1510 EUR InStock
LOVI194000
Turbidity meters, TurbiDirect
Turbidimètres
The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
  • Real time integrated clock
  • Waterproof sample chamber
  • Large graphic display for results easy to interpret
Certifications: Infrared light source and 90° detection angle conform to EN ISO 7027.
Information de livraison: Supplied in carrying case with turbidity standard (0,1 ; 20 ; 200 ; 800 NTU), seven AA batteries, NiMH rechargeable 1100 mAh, mains adapter, PC cable with RS232 interface, four sample vials with lids, guarantee sheet, certificate of compliance and instructions manual.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité