Photomètres monoparamètre, Lovibond® MD 100
Fournisseur: Lovibond
276010 276000 276030 276035 276110 276160 276040 276005 276050 276060 276080 276090 276100 276170 276190 276200 276116 276020 276025 276120 276210 276205
705-0964EA 548 EUR InStock
705-0964 LOVI276000 LOVI276030 LOVI276035 LOVI276110 LOVI276160 LOVI276040 LOVI276005 LOVI276050 LOVI276060 LOVI276080 LOVI276090 LOVI276100 LOVI276170 LOVI276190 LOVI276200 LOVI276116 LOVI276020 LOVI276025 LOVI276120 LOVI276210 LOVI276205
Photomètres monoparamètre, Lovibond® MD 100
Kits de tests environnementaux
Les photomètres de la gamme MD 100 sont des instruments portables avec une disposition simple des boutons ; de conception robuste et étanche design avec grand écran rétroéclairé, ils sont parfaits pour les tests sur le terrain ou en laboratoire.
  • Résultats précis (3% FS) et reproductibles à l'aide de filtres d'interférence de haute qualité avec des LED longue durée
  • Mémoire circulaire interne pour 16 jeux de données
  • Date et heure en temps réel
  • Interface infrarouge en option pour le transfert de données de test vers un PC ou une imprimante
Information de livraison: instrument livré avec une mallette de transport, 4 piles AAA, 3 flacons ronds en verre avec couvercles, les réactifs adéquats et un manuel d'instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité