276010
276000
276030
276035
276110
276160
276040
276005
276050
276060
276080
276090
276100
276170
276190
276200
276116
276020
276025
276120
276210
276205
705-0964EA
548
EUR
InStock
705-0964
LOVI276000
LOVI276030
LOVI276035
LOVI276110
LOVI276160
LOVI276040
LOVI276005
LOVI276050
LOVI276060
LOVI276080
LOVI276090
LOVI276100
LOVI276170
LOVI276190
LOVI276200
LOVI276116
LOVI276020
LOVI276025
LOVI276120
LOVI276210
LOVI276205
Photomètres monoparamètre, Lovibond® MD 100
Kits de tests environnementaux
Les photomètres de la gamme MD 100 sont des instruments portables avec une disposition simple des boutons ; de conception robuste et étanche design avec grand écran rétroéclairé, ils sont parfaits pour les tests sur le terrain ou en laboratoire.
- Résultats précis (3% FS) et reproductibles à l'aide de filtres d'interférence de haute qualité avec des LED longue durée
- Mémoire circulaire interne pour 16 jeux de données
- Date et heure en temps réel
- Interface infrarouge en option pour le transfert de données de test vers un PC ou une imprimante
Information de livraison: instrument livré avec une mallette de transport, 4 piles AAA, 3 flacons ronds en verre avec couvercles, les réactifs adéquats et un manuel d'instructions.