Photomètres portables multiparamètres, Lovibond MD 200
Fournisseur: Lovibond
2860102 2882002 2892502 2860502 2862102 2889002 2889402 2861802 2860542 2862912 2861902
LOVI2860102EA 655 EUR InStock
LOVI2860102 LOVI2882002 LOVI2892502 LOVI2860502 LOVI2862102 LOVI2889002 LOVI2889402 LOVI2861802 LOVI2860542 LOVI2862912 LOVI2861902
Photomètres portables multiparamètres, Lovibond MD 200
Kits de tests environnementaux
La gamme MD 200 de photomètres correspond à des instruments portables dotés d'une disposition simple des boutons, d'une conception robuste et étanche et d'un grand écran rétroéclairé, parfaitement adaptés aux tests sur le terrain ou en laboratoire. Les photomètres MD200 diffèrent des MD100 par leur taille et l'utilisation de piles AA, qui leur confèrent une autonomie de batterie jusqu'à 3 fois supérieure, en fonction des conditions d'utilisation.
  • Résultats précis (3% FS) et reproductibles à l'aide de filtres d'interférence de haute qualité avec des LED longue durée
  • Mémoire circulaire interne pour 16 jeux de données
  • Date et heure en temps réel
  • OTZ (réglage unique du zéro) sur les versions, sauf celles suivies d'une *
  • Interface infrarouge en option pour le transfert de données de test vers un PC ou une imprimante
Le photomètre MD 200 peut être utilisé dans presque tous les domaines de l'analyse de l'eau. L'optique de haute précision, qui en plus des LED stables à long terme comme sources lumineuses, offre également des filtres d'interférence de haute qualité, garantit des résultats de mesure précis et reproductibles. De plus, ces composants font que le photomètre nécessite peu d'entretien. Les appareils impressionnent par leur facilité d'utilisation, leur conception ergonomique et leurs dimensions compactes, ce qui rend la manipulation des appareils facile et sûre. Utilisez des pastilles de réactifs Lovibond® stables à long terme (5 à 10 ans de durabilité minimale garantie) ou des réactifs liquides Lovibond®.
Information de livraison: instrument livré avec une mallette de transport, 4 piles AA, 3 flacons ronds en verre avec couvercles, les réactifs adéquats et un manuel d'instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité