Test kits, chlorine dioxide, Comparator 2000+
Fournisseur: Lovibond
410001
LOVI410001EA 735 EUR InStock
LOVI410001
Test kits, chlorine dioxide, Comparator 2000+
Kits de tests environnementaux
Comparator 2000+ is a versatile modular system for testing water.
  • Stable and accurate
  • Robust, compact and portable
  • Diffuser plate is used to measure the turbidity
  • Longer path length cells be used for lower concentration analysis
The integrated prism brings the glass standards of the test discs and the coloured sample into the same field of view.
Information de livraison: Test kit is supplied in a sturdy plastic case containing comparator 2000+, test discs, all the necessary cells, accessories and AQUALYTIC® tablet reagents (for 100 measurements).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité