Test kits, amine, Comparator 2000+
Fournisseur: Lovibond
412740
LOVI412740EA 648 EUR InStock
LOVI412740
Test kits, amine, Comparator 2000+
Kits de tests environnementaux
Comparator 2000+ is a versatile modular system for testing water.
  • Stable and accurate
  • Robust, compact and portable
  • Prism enabling colour matching
  • Diffuser plate is used to measure the turbidity
  • Longer path length cells be used for lower concentration analysis
Information de livraison: Test kit is supplied in a robust carrying case containing Comparator 2000+, amines comparator disc, extraction tube for result measurement, filter funnel and filter papers, 100 ml amber glass bottle, tablet reagents, crushing/stirring rod and instruction sheet.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité