Test kits, AQUALYTIC®
Fournisseur: Lovibond
418453
LOVI418453EA 270 EUR InStock
LOVI418453
Test kits, AQUALYTIC®
Kits de tests environnementaux
These kits are mainly designed for water testing (boiling, cooling and domestic water).
  • Rapid quantitative determination
  • For field and laboratory tests
  • Economically priced through refill
  • Both colorimetric and titrimetric methods are used
The detailed instructions contain a step-by-step explanation of the test procedure.
Information de livraison: Kits are supplied in a sturdy, compact plastic case containing all the necessary chemicals and reagents in liquid or powder form to conduct the tests.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité