Orangé de méthyle solution 0,1%
Fournisseur: Lovibond
419436
LOVI419436EA 15.5 EUR InStock
LOVI419436
Orangé de méthyle solution 0,1%
Orangé de méthyle
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité