Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium-fer (II) sulfate

Fournisseur: Lovibond
Danger
Synonyms: di-Ammonium iron (II) sulphate, Ammonium ferrous sulphate

460111
LOVI460111EA 69.3 EUR InStock
LOVI460111
Ammonium-fer (II) sulfate
Ammonium-fer (II) sulfate


Formule: H₈FeN₂O₈S₂
MW: 284,05 g/mol
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051039
Numéro CAS: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
ONU: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00552
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité